Learn More
2-Clorobenzhidrazida, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11399639 5 g 5 g
11309649 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399639 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11361.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 5814-05-1 | C7H7ClN2O | 170.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5814-05-1
Fórmula molecular C7H7ClN2O
Peso molecular (g/mol) 170.60
Número MDL MFCD00007597
Clave InChI KPPNLSKVTKSSTG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorobenzhydrazide, 2-chlorobenzoic hydrazide, 2-chlorobenzoic acid hydrazide, 2-chlorobenzene-1-carbohydrazide, benzoylhydrazine, o-chloro, benzoic acid, 2-chloro-, hydrazide, 2-chlorobenzenecarbohydrazide, chlorobenzohydrazide, o-chlorobenzhydrazide, 2clphcon2
PubChem CID 79883
Nombre IUPAC 2-clorobenzohidrazida
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NN)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzhydrazide
Punto de fusión 116°C to 120°C
Cantidad 5 g
Beilstein 972229
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza ≥98%