Learn More
Cloruro de 2-clorobencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10722633 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10722633 5 g Frasco de vidrio 5 g
10028691 1 g Frasco de vidrio 1 g
10127893 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10722633 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 357460050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2905-23-9 | C6H4Cl2O2S | 211.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2905-23-9
Fórmula molecular C6H4Cl2O2S
Peso molecular (g/mol) 211.06
Número MDL MFCD00051520
Clave InChI KMVZDSQHLDGKGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorobenzenesulphonyl chloride, 2-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro, o-chlorobenzenesulfonyl chloride, o-chlorobenzenesulfochloride, 2-chlorophenylsulfonyl chloride, 2-chloro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, chloro, chloro 2-chlorophenyl sulfone
PubChem CID 76187
SMILES ClC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzenesulfonyl chloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Naranja rojizo a amarillo
Densidad 1.5480g/mL
Punto de ebullición 150.0°C to 152.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 60°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4SO2Cl
Índice de refracción 1.5745 to 1.5765
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.548
Nombre IUPAC cloruro de 2-clorobencenosulfonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.07
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión