Learn More
Cloruro de 2-clorobencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11467966 25 g 25 g
11457966 5 g 5 g
11477966 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467966 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14054.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2905-23-9 | C6H4Cl2O2S | 211.06 g/mol
2-Chlorobenzenesulfonyl chloride is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2-clorobencenosulfonilo se utiliza como intermedio en síntesis química orgánica.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes y bases oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2905-23-9
Fórmula molecular C6H4Cl2O2S
Peso molecular (g/mol) 211.06
Número MDL MFCD00051520
Clave InChI KMVZDSQHLDGKGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorobenzenesulphonyl chloride, 2-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro, o-chlorobenzenesulfonyl chloride, o-chlorobenzenesulfochloride, 2-chlorophenylsulfonyl chloride, 2-chloro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, chloro, chloro 2-chlorophenyl sulfone
PubChem CID 76187
Nombre IUPAC cloruro de 2-clorobencenosulfonilo
SMILES ClC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 26°C to 28°C
Densidad 1.548
Punto de ebullición 150°C to 152°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 140°C (284°F)
Índice de refracción 1.576
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 974321
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad It reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.07
Porcentaje de pureza 98%