Learn More
2-clorobencenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chlorobenzenesulfonamide |
| CAS | 6961-82-6 |
| Fórmula molecular | C6H6ClNO2S |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6ClNO2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H,(H2,8,9,10) |
| SMILES | C1=CC=C(C(=C1)Cl)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2-clorobencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 191.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.9808 |