Learn More
2-Clorobencenosulfonamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11387216 5 g 5 g
11377216 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387216 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09082.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6961-82-6 | C6H6ClNO2S | 191.629 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6961-82-6
Fórmula molecular C6H6ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 191.629
Número MDL MFCD00051974
Clave InChI JCCBZCMSYUSCFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-chlorobenzenesulfonamide, 2-chlorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 2-chloro, unii-4bt2i28a0c, benzenesulfonamide, o-chloro, 2-chlorobenzenesulphonamide, 2-chloro-benzenesulfonamide, chlorobenzenesulfonamide, o-chlorobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, chloro
PubChem CID 81410
Nombre IUPAC 2-clorobencenosulfonamida
SMILES C1=CC=C(C(=C1)S(=O)(=O)N)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzenesulfonamide
Punto de fusión 189°C to 191°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2937540
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.64
Porcentaje de pureza 98%