Learn More
Ácido 2-clorobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450937 1 g 1 g
11460937 5 g 5 g
11470937 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23324.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3900-89-8 | C6H6BClO2 | 156.37 g/mol
2-Chlorobenzeneboronic acid is used in the preparation of imidazo[1,2-a]pyridine amides which has tuberculostatic activity. It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-clorobencenoborónico se utiliza en la preparación de amidas de imidazo[1,2-a]piridina que tienen actividad tuberculostática. Se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en DMSO, metanol.
Notas
Los agentes oxidantes son materiales incompatibles. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3900-89-8
Fórmula molecular C6H6BClO2
Peso molecular (g/mol) 156.37
Número MDL MFCD00674012
Clave InChI RRCMGJCFMJBHQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorophenyl boronic acid, 2-chlorobenzeneboronic acid, 2-chlorophenylboronicacid, 2-chlorophenylbornic acid, o-chlorophenylboronic acid, 2-chlorophenyl boranediol, boronic acid, 2-chlorophenyl, 2-chloro-phenyl-boronic acid, boronic acid, b-2-chlorophenyl
PubChem CID 2734322
Nombre IUPAC ácido 2( -clorofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzeneboronic acid
Punto de fusión ∼95°C to 100°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3030414
Información de solubilidad Soluble in DMSO,Methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.38
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chlorobenzeneboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chlorobenzeneboronic acid