Learn More
Cloruro de 2-clorobenceno-1-sulfonilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 11306276
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Unit Size:
10 g
Product Code. Cantidad Envase unitSize
11306276 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11306276 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. RF02645EA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS 2905-23-9
Densidad 1.5480g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H4Cl2O2S
Fórmula lineal ClC6H4SO2Cl
Número MDL MFCD00051520
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-chlorobenzenesulphonyl chloride, 2-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro, o-chlorobenzenesulfonyl chloride, o-chlorobenzenesulfochloride, 2-chlorophenylsulfonyl chloride, 2-chloro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, chloro, chloro 2-chlorophenyl sulfone
Clave InChI KMVZDSQHLDGKGV-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Nombre IUPAC cloruro de 2-clorobencenosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 211.06
PubChem CID 76187
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.07
Porcentaje de pureza 97%