Learn More
2-clorobenceno-1,4-diamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chlorobenzene-1,4-diamine |
| CAS | 615-66-7 |
| Fórmula molecular | C6H7N2Cl |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7ClN2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H,8-9H2 |
| SMILES | Nc1ccc(N)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-clorobenceno-1,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 142.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.0298 |