Learn More
2-clorobenceno-1,4-diamina, TRC
Código de producto. 30351489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30351489 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30351489 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC364698100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzene-1,4-diamine
CAS 615-66-7
Fórmula molecular C6H7N2Cl
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7ClN2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H,8-9H2
SMILES Nc1ccc(N)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 2-clorobenceno-1,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 142.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0298