Learn More
2-clorobenzaldehído, TRC
Código de producto. 30361871
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30361871 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30361871 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36450510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzaldehyde
CAS 89-98-5
Fórmula molecular C7 H5 Cl O
Cantidad 10 g
Sinónimo Benzaldehyde, o-chloro- (8CI), 2-Chlorobenzaldehyde, 2-Chlorobenzoic aldehyde, 2-Chlorophenylcarboxaldehyde, NSC 15347, o-Chlorobenzaldehyde, o-Chlorobenzenecarboxaldehyde, o-Chloroformylbenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5ClO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H
SMILES Clc1ccccc1C=O
Nombre IUPAC 2-clorobenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 140.567
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0029