Learn More
2-clorobenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chlorobenzaldehyde |
| CAS | 89-98-5 |
| Fórmula molecular | C7 H5 Cl O |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Benzaldehyde, o-chloro- (8CI), 2-Chlorobenzaldehyde, 2-Chlorobenzoic aldehyde, 2-Chlorophenylcarboxaldehyde, NSC 15347, o-Chlorobenzaldehyde, o-Chlorobenzenecarboxaldehyde, o-Chloroformylbenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5ClO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H |
| SMILES | Clc1ccccc1C=O |
| Nombre IUPAC | 2-clorobenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 140.567 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.0029 |