Learn More
Oxima de 2-clorobenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chlorobenzaldehyde Oxime |
| CAS | 3717-28-0 |
| Fórmula molecular | C7H6ClNO |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 2-Chlorobenzaldehyde oxime, 2-Chlorobenzaldoxime, NSC 61415, o-Chlorobenzaldehyde oxime, o-Chlorobenzaldoxime |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6ClNO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9-10/h1-5,10H |
| SMILES | ON=Cc1ccccc1Cl |
| Nombre IUPAC | N-[(2-clorofenil)metilideno]hidroxilamina |
| Peso molecular (g/mol) | 155.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0138 |