Learn More
2-clorobenzaldehído, Mikromol™
Código de producto. 30051068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051068 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30051068 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0383.160500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-clorobenzaldehído
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzaldehyde
CAS 89-98-5
Nombres de analitos o componentes 2-Chlorobenzaldehyde
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C7 H5 Cl O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzaldehyde, o-chloro- (8CI), 2-Chlorobenzaldehyde, 2-Chlorobenzoic aldehyde, 2-Chlorophenylcarboxaldehyde, NSC 15347, o-Chlorobenzaldehyde, o-Chlorobenzenecarboxaldehyde, o-Chloroformylbenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5ClO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H
SMILES Clc1ccccc1C=O
Nombre IUPAC 2-clorobenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 140.567
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 140,0029 g/mol