Learn More
2-clorobenzaldehído, 99%
Código de producto. 10357710 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
250 ml
5 ml
500 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10357710 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10501791 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10285720 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10153300 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10635592 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10357710 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154610050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 89-98-5 | C7H5ClO | 140,57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-98-5
Fórmula molecular C7H5ClO
Peso molecular (g/mol) 140.57
Número MDL MFCD00003304
Clave InChI FPYUJUBAXZAQNL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-chlorobenzaldehyde, chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro, benzaldehyde, o-chloro, 2-chlorbenzaldehyd, 2-clorobenzaldeide, o-chloorbenzaldehyde, usaf m-7, 2-chloorbenzaldehyde, o-chlorobenzenecarboxaldehyde
PubChem CID 6996
Nombre IUPAC 2-clorobenzaldehído
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzaldehyde
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 10°C to 11.5°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2500g/mL
Punto de ebullición 209°C to 215°C
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4CHO
Índice de refracción 1.5650 to 1.567
Cantidad 5 mL
Beilstein 07, 233
Gravedad específica 1.25
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.57
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chlorobenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación