Learn More
2-Clorobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
10 g
1000 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11455573 250 g 250 g
11319649 10 g 10 g
11445573 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455573 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13488.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 89-98-5 | C7H5ClO | 140.566 g/mol
2-Chlorobenzaldehyde has been used in generation of small focused library of diversely functionalized dihydropyrimidine derivatives via one-pot three-component Biginelli cyclocondensation of β-ketoesters, aldehydes and thioureas
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-clorobenzaldehído se ha utilizado en la generación de una pequeña biblioteca centrada de derivados de dihidropirimidina funcionalizados diversamente mediante la ciclocondensación de Binginelli de un solo recipiente de tres componentes de β-cetoésteres, aldehídos y tioureas
Solubilidad
Soluble en agua (1,8 g/l), alcohol, éter, benceno y acetona.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-98-5
Fórmula molecular C7H5ClO
Peso molecular (g/mol) 140.566
Número MDL MFCD00003304
Clave InChI FPYUJUBAXZAQNL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-chlorobenzaldehyde, chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro, benzaldehyde, o-chloro, 2-chlorbenzaldehyd, 2-clorobenzaldeide, o-chloorbenzaldehyde, usaf m-7, 2-chloorbenzaldehyde, o-chlorobenzenecarboxaldehyde
PubChem CID 6996
Nombre IUPAC 2-clorobenzaldehído
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzaldehyde
Punto de fusión 10°C to 12°C
Densidad 1.249
pH 2.9
Punto de ebullición 212°C
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.5675
Cantidad 250 g
Número UN UN3265
Beilstein 385877
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (1.8g/L),alcohol,ether,benzene,and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.57
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chlorobenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chlorobenzaldehyde