Learn More
2-cloroantraceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloroanthracene |
| CAS | 17135-78-3 |
| Fórmula molecular | C14H9Cl |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | NSC 408454 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9Cl/c15-14-6-5-12-7-10-3-1-2-4-11(10)8-13(12)9-14/h1-9H |
| SMILES | Clc1ccc2cc3ccccc3cc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloroantraceno |
| Peso molecular (g/mol) | 212.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.0393 |