Learn More
2-Cloroanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387066 250 g 250 g
11377066 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06952.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 766-51-8 | C7H7ClO | 142.582 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 766-51-8
Fórmula molecular C7H7ClO
Peso molecular (g/mol) 142.582
Número MDL MFCD00000557
Clave InChI QGRPVMLBTFGQDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloroanisole, o-chloroanisole, benzene, 1-chloro-2-methoxy, anisole, o-chloro, o-chloromethoxybenzene, o-chlorophenyl methyl ether, 2-chlorophenol methyl ether, chloroanisole, 1-chloro-2-methoxy-benzene, labotest-bb ltbb002921
PubChem CID 13011
Nombre IUPAC 1-cloro-2-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroanisole
Densidad 1.123
Punto de ebullición 194°C to 196°C
Temperatura de inflamación 76°C (168°F)
Índice de refracción 1.545
Cantidad 250 g
Beilstein 2042179
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.59
Porcentaje de pureza 98%