Learn More
2-Chloroanisole, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10012110 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10012110 50 g Glass bottle 50 g
10225700 250 g Glass bottle 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10012110 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 171420500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 766-51-8
Fórmula molecular C7H7ClO
Peso molecular (g/mol) 142.582
Número MDL MFCD00000557
Clave InChI QGRPVMLBTFGQDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloroanisole, o-chloroanisole, benzene, 1-chloro-2-methoxy, anisole, o-chloro, o-chloromethoxybenzene, o-chlorophenyl methyl ether, 2-chlorophenol methyl ether, chloroanisole, 1-chloro-2-methoxy-benzene, labotest-bb ltbb002921
PubChem CID 13011
Nombre IUPAC 1-cloro-2-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroanisole
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Yellow
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal ClC6H4OCH3
Índice de refracción 1.5435 to 1.5455 (20°C, 589nm)
Cantidad 50 g
Beilstein 06, 184
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.58
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid