Learn More
2-Cloranilina, TRC
Código de producto. 30353227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
150 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
150 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30353227 150 mL 150 ml
30360824 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30353227 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC364370150ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-51-2
Fórmula molecular C6 H6 Cl N
Peso molecular (g/mol) 127.57
Sinónimo Aniline, o-chloro- (8CI), 2-Chlorobenzenamine, 1-Amino-2-chlorobenzene, 2-Amino-1-chlorobenzene, 2-Chloroaniline, 2-Chlorophenylamine, Fast Yellow GC Base, NSC 6183, o-Aminochlorobenzene, o-Chloroaniline
Nombre IUPAC 2-cloroanilina
SMILES Nc1ccccc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroaniline
Cantidad 150 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.0189