Learn More
Clorhidrato de 2-cloroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11363097 25 g 25 g
11373097 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13483.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 137-04-2 | C6H7Cl2N | 164.03 g/mol
2-Chloroaniline hydrochloride, is used as ice dye basement, used for towels, colored yarn and cloth of cotton, viscose fabric dyeing and printing of chromogenic agent. It is also used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 2-cloroanilina se utiliza como base en el teñido efecto «ice dye», en toallas, hilos teñidos, tejidos de algodón, tinte para tela de viscosa y para la impresión de agentes cromogénicos. Además, se usa como intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137-04-2
Fórmula molecular C6H7Cl2N
Peso molecular (g/mol) 164.03
Número MDL MFCD00053282
Clave InChI DRGIDRZFKRLQTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloroaniline hydrochloride, 2-chloroanilinium chloride, benzenamine, 2-chloro-, hydrochloride, benzenamine, 2-chloro-, hydrochloride 1:1, 2-chlorophenylamine, chloride, acmc-209cai, o-chloroaniline hydrochloride, 95-51-2 parent, 2-chloranylaniline hydrochloride, benzenamine,2-chloro-,hydrochloride 1:1
PubChem CID 67298
Nombre IUPAC 2-cloroanilina; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NC1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroaniline hydrochloride
Punto de fusión ∼220°C (sublimation)
Olor Characteristic
Cantidad 25 g
Número UN UN2018
Beilstein 3624280
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.03
Porcentaje de pureza 97%