Learn More
2-cloroanilina-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloroaniline-D6 |
| CAS | 1276197-37-5 |
| Fórmula molecular | C6 D6 Cl N |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 2-Chloroaniline-d6, 2-Chloroaniline-N,N,3,4,5,6-d6, 2-Chlorobenzenamine-N,N,3,4,5,6-d6, 6-Chlorobenzenamine-N,N,2,3,4,5-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H6ClN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4 H,8H2/i1D,2 D,3 D,4 D/hD2 |
| SMILES | [2 H]N([2 H])c1c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-N,N,3,4,5,6-hexadeuterioanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 133.6085 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.0565 g/mol |
| Mostrar más |