Learn More
2-cloroanilina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492408 500 g 500 g
11402418 2500 g 2500 g
11412418 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15758.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.52€
    38.65€ / 500 g
    Ahorro 5.87€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 95-51-2 | C6H6ClN | 127.571 g/mol
2-Chloroaniline used as petroleum solvents. It is used in biological studies to evaluate the mutagenicity and carcinogenicity of Salmonella typhimurium. Used as a Intermediates for dyestuff, pigment and specialty chemicals. 2-Chloroaniline is widely used in polymer, rubber, pharmaceutical and dye industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-cloroanilina se utiliza como disolvente de petróleo. Se utiliza en estudios biológicos para evaluar la mutagenicidad y carcinogenicidad de la Salmonella typhimurium. Se utiliza como intermediario para colorantes, pigmentos y productos químicos especiales. 2-la cloroanilina se utiliza ampliamente en las industrias de polímeros, caucho, productos farmacéuticos y colorantes.
Solubilidad
Miscible con alcohol, éter. Soluble en ácido y en la mayoría de los disolventes orgánicos. Muy ligeramente soluble en agua (0,5g/100 ml a 20 °C).
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en un recipiente herméticamente cerrado. Con buena ventilación. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-51-2
Fórmula molecular C6H6ClN
Peso molecular (g/mol) 127.571
Número MDL MFCD00007656
Clave InChI AKCRQHGQIJBRMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-chloroaniline, benzenamine, 2-chloro, 2-chlorobenzenamine, 2-chlorophenylamine, 1-amino-2-chlorobenzene, o-aminochlorobenzene, o-chloroaminobenzene, aniline, o-chloro, o-chloraniline, fast yellow gc base
PubChem CID 7240
Nombre IUPAC 2-cloroanilina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroaniline
Punto de fusión -3°C
Densidad 1.213
Cantidad 500 g
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.588
Número UN UN2019
Beilstein 606077
Índice Merck 14,2118
Punto de ebullición 207°C to 209°C
Información de solubilidad Miscible with alcohol,ether. Soluble in acid and most organic solvents. Very slightly soluble in water (0.5g/100mL at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.57
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloroaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloroaniline