Learn More
2-cloroanilina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412418
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412418 10,000 g 10000 g
11492408 500 g 500 g
11402418 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11412418 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15758.0C
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-51-2 | C6H6ClN | 127.571 g/mol
2-Chloroaniline used as petroleum solvents. It is used in biological studies to evaluate the mutagenicity and carcinogenicity of Salmonella typhimurium. Used as a Intermediates for dyestuff, pigment and specialty chemicals. 2-Chloroaniline is widely used in polymer, rubber, pharmaceutical and dye industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-cloroanilina se utiliza como disolvente de petróleo. Se utiliza en estudios biológicos para evaluar la mutagenicidad y carcinogenicidad de la Salmonella typhimurium. Se utiliza como intermediario para colorantes, pigmentos y productos químicos especiales. 2-la cloroanilina se utiliza ampliamente en las industrias de polímeros, caucho, productos farmacéuticos y colorantes.
Solubilidad
Miscible con alcohol, éter. Soluble en ácido y en la mayoría de los disolventes orgánicos. Muy ligeramente soluble en agua (0,5g/100 ml a 20 °C).
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en un recipiente herméticamente cerrado. Con buena ventilación. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-51-2
Fórmula molecular C6H6ClN
Peso molecular (g/mol) 127.571
Número MDL MFCD00007656
Clave InChI AKCRQHGQIJBRMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-chloroaniline, benzenamine, 2-chloro, 2-chlorobenzenamine, 2-chlorophenylamine, 1-amino-2-chlorobenzene, o-aminochlorobenzene, o-chloroaminobenzene, aniline, o-chloro, o-chloraniline, fast yellow gc base
PubChem CID 7240
Nombre IUPAC 2-cloroanilina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroaniline
Punto de fusión -3°C
Densidad 1.213
Cantidad 10,000 g
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.588
Número UN UN2019
Beilstein 606077
Índice Merck 14,2118
Punto de ebullición 207°C to 209°C
Información de solubilidad Miscible with alcohol,ether. Soluble in acid and most organic solvents. Very slightly soluble in water (0.5g/100mL at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.57
Porcentaje de pureza ≥98%