Learn More
2-cloroanilina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10657252 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ML
5 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10657252 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10050910 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10676354 5 L Tambor de plástico 5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10657252 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108572500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-51-2 | C6H6ClN | 127.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-51-2
Fórmula molecular C6H6ClN
Peso molecular (g/mol) 127.57
Número MDL MFCD00007656
Clave InChI AKCRQHGQIJBRMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-chloroaniline, benzenamine, 2-chloro, 2-chlorobenzenamine, 2-chlorophenylamine, 1-amino-2-chlorobenzene, o-aminochlorobenzene, o-chloroaminobenzene, aniline, o-chloro, o-chloraniline, fast yellow gc base
PubChem CID 7240
Nombre IUPAC 2-cloroanilina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroaniline
Punto de fusión -3°C
% mín. CAS 98.0
Color Amarillo a marrón
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.2100g/mL
Cantidad 250 mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5870 to 1.589
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Gravedad específica 1.21
Fórmula lineal ClC6H4NH2
Beilstein 12, 597
Índice Merck 15, 2118
Punto de ebullición 209°C
Información de solubilidad Solubility in water: 5.13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents,miscible with alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.57
Porcentaje de pureza 98+%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloroaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.