Learn More
2-cloroanilina-4,6-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloroaniline-4,6-d2 |
| CAS | 347840-10-2 |
| Fórmula molecular | C6 D2 H4 Cl N |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzen-2,4-d2-amine, 6-chloro- (9CI), 2-Chloroaniline-4,6-d2, 2-Chloroaniline-4,6-D2, 2-Chloroaniline-d2, 6-Chlorobenzen-2,4-d2-amine, 2-Chlorobenzen-4,6-d2-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2/i1D,4D |
| SMILES | [2H]c1cc([2H])c(N)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-4,6-dideuterioanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 129.584 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.031 |