Learn More
2-cloroanilina-15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloroaniline-15N |
| CAS | 36238-55-8 |
| Fórmula molecular | C6H6Cl15N |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1-Amino-2-chlorobenzene-15N, 2-Amino-1-chlorobenzene-15N, 2-Chloroaniline-15N, 2-Chlorobenzenamine-15N, 2-Chlorophenylamine-15N, Fast Yellow GC Base-15N, NSC 6183-15N, o-Aminochlorobenzene-15N, o-Chloroaniline-15N, o-Chloro-aniline-15N |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2/i8+1 |
| SMILES | ClC1=CC=CC=C1[15NH2] |
| Nombre IUPAC | 2-cloro(15N)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 128.56 |