Learn More
Clorhidrato de 2-cloroanfetamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloroamphetamine (hydrochloride) |
| CAS | 35334-29-3 |
| Fórmula molecular | C9 H12 Cl N . Cl H |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Benzeneethanamine, 2-chloro-α-methyl-, hydrochloride (1:1), Benzeneethanamine, 2-chloro-α-methyl-, hydrochloride (9CI), Benzeneethanamine, 2-chloro-α-methyl-, hydrochloride, (±)-, 2-Chloroamphetamine hydrochloride, dl-2-Chloroamphetamine hydrochloride, (±)-2-Chloroamphetamine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12ClN.ClH/c1-7(11)6-8-4-2-3-5-9(8)10;/h2-5,7H,6,11H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(N)Cc1ccccc1Cl |
| Nombre IUPAC | 1-(2-clorofenil)propan-2-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 206.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.0425 |