Learn More
Tocris Bioscience™ 2-Chloroadenosine
Descripción
Metabolically stable analog of adenosine that behaves as an adenosine receptor agonist (Ki values are 300, 80 and 1900 nM for A1, A2A and A3 receptors respectively). Anticonvulsive in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloroadenosine |
| CAS | 146-77-0 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C10H12ClN5O4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.69 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 301.69 |