Learn More
2-Cloroadenosina, Mikromol™
Código de producto. 30049356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049356 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049356 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3772.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Cloroadenosina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro Adenosine
CAS 146-77-0
Nombres de analitos o componentes 2-Chloro Adenosine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H12 Cl N5 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Adenosine, 2-chloro-, 2-Chloroadenosine, 2-Chloro-D-adenosine, Antibiotic AT 265B, CADO, NSC 36896
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12ClN5O4/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,14,15)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
SMILES Nc1nc(Cl)nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-2-cloropurina-9-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol
Peso molecular (g/mol) 301.69
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.0578 g/mol