Learn More
2-Cloroadenosina 5'-Sal de Ditrietilamina Monofosfato, TRC
Código de producto. 30364787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364787 10 mg 10 miligramos
30353659 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30364787 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36410010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52621-99-5
Fórmula molecular C10 H13 Cl N5 O7 P . 2 C6 H15 N
Peso molecular (g/mol) 584.046
Sinónimo 2-Chloro-5'-adenylic Acid, 2-Chloro-adenosine 5'-(Dihydrogen Phosphate) Ditriethylamine, 2-Chloro-AMP Ditriethylamine
Nombre IUPAC [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-2-cloropurina-9-il)-3,4-dihidroxioxilán-2-il]fosfato de metil dihidrógeno; N,N-dietiletana
SMILES CCN(CC)CC.CCN(CC)CC.Nc1nc(Cl)nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroadenosine 5’-Monophosphate Ditriethylamine Salt
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13ClN5O7P.2C6H15N/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(18)5(17)3(23-9)1-22-24(19,20)21;2*1-4-7(5-2)6-3/h2-3,5-6,9,17-18H,1H2,(H2,12,14,15)(H2,19,20,21);2*4-6H2,1-3H3/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 583.265