Learn More
2-Cloroadenina, TRC
Código de producto. 30365216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30365216 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30365216 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC363835500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroadenine
CAS 1839-18-5
Fórmula molecular C5 H4 Cl N5
Cantidad 500 mg
Sinónimo 9H-Purin-6-amine, 2-chloro-, 1H-Purin-6-amine, 2-chloro- (9CI), Adenine, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-6-aminopurine, 2-Chloroadenine, 6-Amino-2-chloropurine, NSC 7362, SQ 22982
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4ClN5/c6-5-10-3(7)2-4(11-5)9-1-8-2/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
SMILES Nc1nc(Cl)nc2nc[nH]c12
Nombre IUPAC 2-cloro-7H-purina-6-amina
Peso molecular (g/mol) 169.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0155
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.