Learn More
2-Cloroadenina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15497368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
15497368 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 15497368 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60869.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroadenine
CAS 1839-18-5
Punto de fusión 384°C to 389°C
Color Amarillo
Fórmula molecular C5H4ClN5
Número MDL MFCD00037925
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2-chloroadenine, 2-chloro-6-aminopurine, 2-chloro-9h-purin-6-amine, 6-amino-2-chloropurine, adenine, 2-chloro, 6-amino-2-chloro-7h-purine, cladribine impurity c, 1h-purin-6-amine, 2-chloro, 9h-purin-6-amine, 2-chloro, 6-amino-2-chloro-purine
Clave InChI HBJGQJWNMZDFKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C2NC=NC2=NC(Cl)=N1
Nombre IUPAC 2-cloro-7H-purina-6-amina
Peso molecular (g/mol) 169.57
PubChem CID 94904
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.57
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido