Learn More
2-Cloroacrilonitrilo, TRC
Código de producto. 30357977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30357977 50 g 50 g
30355887 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30357977 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36383050G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 920-37-6
Fórmula molecular C3 H2 Cl N
Peso molecular (g/mol) 87.508
Sinónimo 2-Propenenitrile, 2-chloro-, Acrylonitrile, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-2-propenenitrile, 1-Chloro-1-cyanoethene, 1-Chloro-1-cyanoethylene, 1-Cyano-1-chloroethene, 1-Cyanovinyl chloride, 2-Chloroacrylonitrile, 2-Chloropropenenitrile, NSC 511714, α-Chloroacrylonitrile
Nombre IUPAC 2-cloroprop-2-enonitrilo
SMILES ClC(=C)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroacrylonitrile
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H2ClN/c1-3(4)2-5/h1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.9876