Learn More
2-Cloroacrilonitrilo, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10623332 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10623332 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10157843 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10623332 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108560050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 920-37-6 | C3H2ClN | 87.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 920-37-6
Fórmula molecular C3H2ClN
Peso molecular (g/mol) 87.51
Número MDL MFCD00001858
Clave InChI OYUNTGBISCIYPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloroacrylonitrile, 2-propenenitrile, 2-chloro, chloroacrylonitrile, acrylonitrile, 2-chloro, 2-chloro-2-propenenitrile, unii-ffj1qhd154, ccris 6869, alpha-chloroacrylonitrile, .alpha.-chloroacrylonitrile, ffj1qhd154
PubChem CID 70198
Nombre IUPAC 2-cloroprop-2-enonitrilo
SMILES ClC(=C)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroacrylonitrile
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -65°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0960g/mL
Punto de ebullición 88°C to 89°C
Temperatura de inflamación 6°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=C(Cl)CN
Índice de refracción 1.4290 to 1.431
Cantidad 5 g
Fieser 03,66; 04,76; 05,107; 06,142; 08,444; 09,75; 11,139; 16,391
Gravedad específica 1.096
Estabilizante 500ppm (ca.) hydroquinone
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.51
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloroacrylonitrile, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.