Learn More
Ácido 2-cloroacrílico, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11310014
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11310014 2 g 2 g
11320014 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11310014 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00350.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 598-79-8 | C3H3ClO2 | 106.51 g/mol
2-Chloroacrylic acid is used as a halochemicals, organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-cloroacrílico se utiliza como haloquímico en LA síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 598-79-8
Fórmula molecular C3H3ClO2
Peso molecular (g/mol) 106.51
Número MDL MFCD00014336
Clave InChI SZTBMYHIYNGYIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloroacrylic acid, chloroacrylic acid, 2-propenoic acid, 2-chloro, alpha-chloroacrylic acid, acrylic acid, 2-chloro, 2-chloro-2-propenoic acid, .alpha.-chloroacrylic acid, acmc-1aqt3
PubChem CID 11735
ChEBI CHEBI:73963
Nombre IUPAC ácido 2-cloroprop-2-enoico
SMILES OC(=O)C(Cl)=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroacrylic acid
Punto de fusión 63°C to 67°C
Cantidad 2 g
Número UN UN3261
Beilstein 1098503
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.51
Porcentaje de pureza ≥98%