Learn More
2-cloroacridina-9(10H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloroacridin-9(10H)-one |
| CAS | 7497-52-1 |
| Fórmula molecular | C13 H8 Cl N O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-9(10H)-acridinone, 2-Chloro-9-acridanone, 2-Chloroacridin-9(10H)-one, 2-Chloroacridone, NSC 406615 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H8ClNO/c14-8-5-6-12-10(7-8)13(16)9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-7H,(H,15,16) |
| SMILES | Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=O)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-10H-acridin-9-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 229.662 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.029 |