Learn More
Ácido 2-[(cloroacetil)amino]benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(Chloroacetyl)amino]benzoic Acid |
| CAS | 14422-49-2 |
| Fórmula molecular | C9H8NO3Cl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-[(2-Chloroacetyl)amino]benzoic Acid, 2-(2-Chloroacetamido)benzoic Acid, 2-(Chloroacetamido)benzoic Acid, 2-Chloroacetylaminobenzoic Acid, N-(Chloroacetyl)anthranilic Acid, N-(chloroacetyl)antranilic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8ClNO3/c10-5-8(12)11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)14/h1-4H,5H2,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1NC(=O)CCl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(2-cloroacetil)amino]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 213.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.0193 |