Learn More
2'-Cloroacetofenona, TRC
Código de producto. 30349098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30349098 5 g 5 g
30350019 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30349098 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3638155G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2142-68-9
Fórmula molecular C8H7ClO
Peso molecular (g/mol) 154.59
Sinónimo 1-(2-Chlorophenyl)ethanone, 2-Acetylphenyl Chloride, 2-Chloro-1-acetylbenzene, 2-Chlorophenyl Methyl Ketone, NSC 405474, o-Chloroacetophenone
Nombre IUPAC 1-(2-clorofenil)etanona
SMILES CC(=O)c1ccccc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Chloroacetophenone
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0185