Learn More
2'-Cloroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11452268 250 g 250 g
11442268 50 g 50 g
11432268 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15232.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2142-68-9 | C8H7ClO | 154.593 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2142-68-9
Fórmula molecular C8H7ClO
Peso molecular (g/mol) 154.593
Número MDL MFCD00000560
Clave InChI ZDOYHCIRUPHUHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethanone, o-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chlorophenyl, acetophenone, 2'-chloro, o-chloroacetophonone, 1-2-chloro-phenyl-ethanone, ethanone, 1-chlorophenyl, 1-acetyl-2-chlorobenzene
PubChem CID 72864
Nombre IUPAC 1-(2-clorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Chloroacetophenone
Densidad 1.189
Punto de ebullición 228°C to 229°C
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Índice de refracción 1.5435
Cantidad 250 g
Número UN UN3416
Beilstein 1858916
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.6
Porcentaje de pureza 98%