Learn More
2'-Cloroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11442268 50 g 50 g
11452268 250 g 250 g
11432268 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11442268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15232.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2142-68-9 | C8H7ClO | 154.593 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2142-68-9
Fórmula molecular C8H7ClO
Peso molecular (g/mol) 154.593
Número MDL MFCD00000560
Clave InChI ZDOYHCIRUPHUHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethanone, o-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chlorophenyl, acetophenone, 2'-chloro, o-chloroacetophonone, 1-2-chloro-phenyl-ethanone, ethanone, 1-chlorophenyl, 1-acetyl-2-chlorobenzene
PubChem CID 72864
Nombre IUPAC 1-(2-clorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Chloroacetophenone
Densidad 1.189
Punto de ebullición 228°C to 229°C
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Índice de refracción 1.5435
Cantidad 50 g
Número UN UN3416
Beilstein 1858916
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.6
Porcentaje de pureza 98%