Learn More
2‘-Cloroacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10062410 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10062410 25 g Frasco de vidrio 25 g
10397880 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10062410 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 179770250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2142-68-9 | C8H7ClO | 154.6 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2142-68-9
Fórmula molecular C8H7ClO
Peso molecular (g/mol) 154.6
Número MDL MFCD00000560
Clave InChI ZDOYHCIRUPHUHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethanone, o-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chlorophenyl, acetophenone, 2'-chloro, o-chloroacetophonone, 1-2-chloro-phenyl-ethanone, ethanone, 1-chlorophenyl, 1-acetyl-2-chlorobenzene
PubChem CID 72864
Nombre IUPAC 1-(2-clorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Chloroacetophenone
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Ámbar a amarillo
Densidad 1.1880g/mL
Punto de ebullición 228.0°C to 229.0°C
Temperatura de inflamación 88°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4COCH3
Índice de refracción 1.5420 to 1.5450
Cantidad 25 g
Beilstein 07, I, 151
Gravedad específica 1.188
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.6
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido