Learn More
2'-Cloroacetoacetanilida, 98 %
Código de producto. 11412968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11412968 100 g 100 g
11402968 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11412968 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18674.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-70-9
Fórmula molecular C10H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 211.65
Número MDL MFCD00018224
Clave InChI BFVHBHKMLIBQNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-chloroacetoacetanilide, n-2-chlorophenyl-3-oxobutanamide, aaoc, o-chloroacetoacetanilide, acetoacet-o-chloroanilide, butanamide, n-2-chlorophenyl-3-oxo, acetoacet-o-chloranilide, o-acetoacetochloroanilide, n-acetoacetyl-2-chloroaniline, acetoacetyl-o-chloroanilide
PubChem CID 7156
Nombre IUPAC N-(2-Clorofenil)-3-oxobutanamida
SMILES CC(=O)CC(=O)NC1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Chloroacetoacetanilide
Punto de fusión 104°C to 106°C
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.65
Porcentaje de pureza 98%