Learn More
2'-cloroacetanilida, Mikromol™
Descripción
2'-cloroacetanilida, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-Chloroacetanilide |
| CAS | 533-17-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 2'-Chloroacetanilide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H8 Cl N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Acetanilide, 2'-chloro- (8CI), Acetanilide, o-chloro- (3CI), 2'-Chloroacetanilide, N-(2-Chlorophenyl)acetamide, NSC 40562, NSC 8455, o-Chloroacetanilide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-5-3-2-4-7(8)9/h2-5H,1H3,(H,10,11) |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccccc1Cl |
| Mostrar más |