Learn More
2'-Cloroacetanilida, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-Chloroacetanilide |
| Punto de fusión | 86°C to 88°C |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 2086967 |
| Índice Merck | 14,2111 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.61 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |