Learn More
2'-Cloroacetanilida, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11407736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11407736 25 g 25 g
11417736 100 g 100 g
11427736 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11407736 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14711.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 533-17-5 | C8H8ClNO | 169.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 533-17-5
Fórmula molecular C8H8ClNO
Peso molecular (g/mol) 169.61
Número MDL MFCD00045169
Clave InChI KNVQTRVKSOEHPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-chloroacetanilide, n-2-chlorophenyl acetamide, o-chloroacetanilide, acetamide, n-2-chlorophenyl, 2'-chloro acetanilide, acetanilide, 2'-chloro, unii-20c42pa69y, a-chloroacetanilide, acetic acid, amide, n-2-chlorophenyl, acmc-209l5z
PubChem CID 10777
ChEBI CHEBI:35087
Nombre IUPAC N-(2-clorofenil)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Chloroacetanilide
Punto de fusión 86°C to 88°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2086967
Índice Merck 14,2111
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.61
Porcentaje de pureza ≥98%