Learn More
2-Cloroacetamida, TRC
Código de producto. 30137281
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137281 10 g 10 g
30133677 50 g 50 g
30003471 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137281 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC35350010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-07-2
Fórmula molecular C2 H4 Cl N O
Peso molecular (g/mol) 93.51
Sinónimo Acetamide, α-chloro- (4CI), 2-Chloroacetamide, Chloracetamide, Chloroacetamide, KM 101, KM 101 (fungicide), Mergal AF, Microcide, NSC 54286, NSC 8408, α-Chloroacetamide
Nombre IUPAC 2-cloroacetamida
SMILES NC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroacetamide
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4ClNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.9981