Learn More
2-cloroacetamida, Mikromol™
Description
2-cloroacetamida
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloroacetamide |
| CAS | 79-07-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Chloroacetamide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C2 H4 Cl N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Chloroacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H4ClNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5) |
| SMILES | NC(=O)CCl |
| Nombre IUPAC | 2-cloroacetamida |
| Show More |