Learn More
2-cloroacetamida-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloroacetamide N,N,2,2-d4 |
| CAS | 122775-20-6 |
| Fórmula molecular | C2 2H4 Cl N O |
| Cantidad | 0.1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H4ClNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)/i1D2/hD2 |
| SMILES | [2 H]N([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])Cl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-N,N,2,2-tetradeuterioacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 97.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 97.0232 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |