Learn More
2-Cloroacetamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10071660 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10071660 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10021580 500 g Frasco de plástico 500 g
10477730 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10071660 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148410050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 79-07-2 | C2H4ClNO | 93.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-07-2
Fórmula molecular C2H4ClNO
Peso molecular (g/mol) 93.51
Número MDL MFCD00008027
Clave InChI VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloroacetamide, acetamide, 2-chloro, chloracetamide, 2-chloroethanamide, microcide, mergal af, chloracetamid, usaf do-29, 2-chloracetamide, 2-chloro-acetamide
PubChem CID 6580
Nombre IUPAC 2-cloroacetamida
SMILES NC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroacetamide
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 116.0°C to 120.0°C
Color Blanco
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 224.5°C
Temperatura de inflamación 170°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2CONH2
Cantidad 5 g
Beilstein 02, 199
Fieser 13,70
Índice Merck 15, 2110
Gravedad específica 0.84
Información de solubilidad Solubility in water: 90g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.51
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloroacetamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.