Learn More
2-Cloroacetamida, +98 %
Código de producto. 11462278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11462278 250 g 250 g
11452278 1000 g 1000 g
11472278 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462278 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15238.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 79-07-2 | C2H4ClNO | 93,51 g/mol
La 2-cloroacetamida se utiliza como agente tensioactivo en productos de limpieza y de lavandería para el hogar.& Limpiadores formulados para el hogar, otros usos industriales, producción de petróleo, procesamiento de polímeros.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
La 2-cloroacetamida se utiliza como agente tensioactivo en productos de limpieza y de lavandería para el hogar.& Limpiadores formulados para el hogar, otros usos industriales, producción de petróleo, procesamiento de polímeros.
Solubilidad
Soluble en agua (90g/L).
Notas Conservar
en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Mantenga el recipiente bien cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-07-2
Fórmula molecular C2H4ClNO
Peso molecular (g/mol) 93.51
Número MDL MFCD00008027
Clave InChI VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloroacetamide, acetamide, 2-chloro, chloracetamide, 2-chloroethanamide, microcide, mergal af, chloracetamid, usaf do-29, 2-chloracetamide, 2-chloro-acetamide
PubChem CID 6580
Nombre IUPAC 2-cloroacetamida
SMILES NC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroacetamide
Punto de fusión 116°C to 119°C
Punto de ebullición 220°C (decomposition)
Temperatura de inflamación 170°C (338°F)
Olor Weak
Cantidad 250 g
Número UN UN2811
Beilstein 878191
Índice Merck 14,2110
Información de solubilidad Soluble in water(90g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.51
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloroacetamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloroacetamide
RU– Solo para uso en investigación